341010
Bismuth(III) iodide
99%
Sinónimos:
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
408 °C (lit.)
densidad
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- Chemoselective deprotection of acetals and ketals in water.
- Synthesis of polysubstituted guanidines by guanylation reaction of thioureas with amines.
- Sulfenylation of carbonyl compounds.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?