456063
Bromaminic acid sodium salt
Sinónimos:
1-Amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>83.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Nc1c(cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H8BrNO5S.Na/c15-8-5-9(22(19,20)21)12(16)11-10(8)13(17)6-3-1-2-4-7(6)14(11)18;/h1-5H,16H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clave InChI
TXMRAEGWZZVGIH-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?