Merck
455644
Sigma-Aldrich
4-tert-Butoxystyrene
99%, contains 200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinónimos:
4-tert -Butoxystyrene, p -tert -Butoxystyrene
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHC6H4OC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99%
contiene
200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
72-73 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
densidad
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Clave InChI
GRFNSWBVXHLTCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Wei-Cheng Chen et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
In this study, we synthesized two main chain-type block copolymers featuring hydrogen bond donor and acceptor segments through atom transfer radical polymerization (ATRP) using a bifunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nanoparticle as the initiator. Hydrosilylation of vinylbenzyl chloride at the