455393
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
226.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
densidad
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(10)3-6(5)8(11,12)13/h1-3H
Clave InChI
OEYHURRIOWWRMD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Robert T Jacobs et al.
Future medicinal chemistry, 3(10), 1259-1278 (2011-08-24)
Human African trypanosomiasis, caused by the kinetoplastid parasite Trypanosoma brucei, affects thousands of people across sub-Saharan Africa, and is fatal if left untreated. Treatment options for this disease, particularly stage 2 disease, which occurs after parasites have infected brain tissue