454818
Diheptyl phthalate
97%
Sinónimos:
Phthalic acid diheptyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
195 °C/0.04 mmHg (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
InChI key
JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?