80137
Diisopropyl phthalate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(1-methylethyl) ester, NSC 15315, Phthalic acid diisopropyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
acid value
≤2
density
1.063 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
QWDBCIAVABMJPP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?