Merck
454680
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl methyl ether
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (R)-(−)-Methyl glycidyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
102505
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −15°, c = 5 in toluene
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
COC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
LKMJVFRMDSNFRT-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Young-Gyun Park et al.
Nature biotechnology (2018-12-18)
Understanding complex biological systems requires the system-wide characterization of both molecular and cellular features. Existing methods for spatial mapping of biomolecules in intact tissues suffer from information loss caused by degradation and tissue damage. We report a tissue transformation strategy