451622
Lithium tetrafluoroborate
ultra dry, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lithium borofluoride, Lithium fluoroborate
About This Item
Productos recomendados
descripción
Grade: ultra dry
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
293-300 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clave InChI
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.