448664
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
96%
Sinónimos:
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
InChI key
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?