448605
Diethoxy(methyl)phenylsilane
97%
Sinónimos:
Methyl-phenyl-diethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
117 °C/31 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI key
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?