104906
Dimethoxydimethylsilane
95%
Sinónimos:
DMDMS, Dimethyldimethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
impurezas
3% methyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.369 (lit.)
bp
81.4 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
Clave InChI
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To synthesize various macroporous silica aerogels.
- In the preparation of hollow silica nanoparticles loaded with phthalocyanine for near-infrared photodynamic and photothermal combination therapy.
- To synthesize dielectric silicone elastomer with high dielectric permittivity.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?