444774
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
137 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
InChI key
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?