444073
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
impurities
3% xylene
bp
160-164 °C/3 mmHg (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
imide
SMILES string
OCCN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
InChI key
TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)