441864
Glycerol ethoxylate
average Mn 1,000
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
About This Item
Productos recomendados
product name
Glycerol ethoxylate, average Mn ~1,000
form
viscous liquid
Quality Level
mol wt
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
pH
5.5-7.5
viscosity
320 cSt(21 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
hydroxyl value
160‑177
transition temp
softening point −6-(−4) °C
solubility
H2O: soluble
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?