373885
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
descripción
functionality 2.5
mol peso
average Mn ~5,300
contiene
400-800 ppm BHT as inhibitor
composición
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
densidad
1.013 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
Clave InChI
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)