D128406
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
>97%
Sinónimos:
Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.2 mmHg ( 163 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
>97%
Formulario
powder
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Clave InChI
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?