44148
1-Dodecene
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5.8 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
491 °F
expl. lim.
~4.7 %
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.430
bp
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Inchi Key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
174.2 °F - No data available
flash_point_c
79 °C - No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)