Merck
439053
Sigma-Aldrich
(+)-Isopulegol
99%
Sinónimos:
(1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1S,3S,4R)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
4659691
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +22°, neat
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Clave InChI
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
Descripción general
Isopulegol is a monoterpene alcohol, which is generally found in essential oils of various plants. It is widely used as a fragrance ingredient in cosmetics, shampoos and toilet soaps. Isopulegol is also a key intermediate in the synthesis of (−)-menthol.
Aplicación
(+)-Isopulegol can be used as a starting material to synthesize:
  • A natural product (−)-isopiperitenone.
  • Medicinally important octahydro-2H-chromen-4-ol derivatives by reacting with benzaldehydes.
  • Antituberculosis diterpenoid named 12-epi-ileabethoxazole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Fragrance material review on isopulegol
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(11), S185-S189 (2008)
Chemoenzymatic synthesis of the intermediates in the peppermint monoterpenoid biosynthetic pathway
Cheallaigh AN, et al.
Journal of Natural Products, 81(7), 1546-1552 (2018)
Central nervous system activity of acute administration of isopulegol in mice
Silva MIG, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 88(2), 141-147 (2007)
One-step, stereoselective synthesis of octahydrochromanes via the Prins reaction and their cannabinoid activities
Slater S, et al.
Tetrahedron Letters, 59(9), 807-810 (2018)
Total Synthesis of Ileabethoxazole, Pseudopteroxazole, and seco-Pseudopteroxazole
Yang M, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(8), 2851-2855 (2016)