Merck
432849
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(diethyl sulfide)platinum(II)
Sinónimos:
cis-Dichlorobis(1,1′-thiobisethane)platinum, cis-Bis(diethyl sulfide)platinum(II) chloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(C2H5)2S]2PtCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
446.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
105 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pt]Cl.CCSCC.CCSCC
InChI
1S/2C4H10S.2ClH.Pt/c2*1-3-5-4-2;;;/h2*3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
DCIVLRIRJUWCIS-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)