275816
cis-Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
98%
Sinónimos:
cis-Dichlorobis(benzonitrile)platinum
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CN)2PtCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
472.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
224 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pt]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
- Asymmetric hydroformylation reactions
- Allylation reactions
- Carbene insertion into O-H bonds of alcohols
- Cyclopropanation reactions
- Hydrosilylation reactions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?