419885
tert-Butyl propiolate
98%
Sinónimos:
tert-Butyl acetylenecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
52-53 °C/27 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h1H,2-4H3
InChI key
XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?