413526
2,2′-Diallylbisphenol A
technical grade, 85%
Sinónimos:
2,2′-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)isopropylidene, 2,2-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2-(2-propenyl)phenol], 4,4′-Isopropylidenebis(2-allylphenol)
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
85%
Formulario
viscous liquid
impurezas
<2% ethyl acetate
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(c1ccc(O)c(CC=C)c1)c2ccc(O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C21H24O2/c1-5-7-15-13-17(9-11-19(15)22)21(3,4)18-10-12-20(23)16(14-18)8-6-2/h5-6,9-14,22-23H,1-2,7-8H2,3-4H3
Clave InChI
WOCGGVRGNIEDSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?