Merck
412430
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.5 solution
10 wt. % in methanol
Sinónimos:
PAMAM G3.5
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)64
Número de CAS:
Peso molecular:
12927.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
sodium carboxylate surface groups
Formulario
solution
mol peso
generation 3.5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
10 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
64
índice de refracción
n20/D 1.346
bp
65 °C
densidad
0.81 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Contains 64 surface carboxylate groups
Información legal
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.