411930
4-Phenoxyphthalonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
98-100 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C#N
InChI
1S/C14H8N2O/c15-9-11-6-7-14(8-12(11)10-16)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-8H
Clave InChI
CRZSSXUMRNESCC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?