Merck
515426
Sigma-Aldrich
4-Iodophthalonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H3-1,2-(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
140-142 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitrile
cadena SMILES
Ic1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3IN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
Clave InChI
OOHQHYJZUSXMFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The synthesis of a fluorinated phthalocyanine.
Keller TM and Griffith JR.
Journal of Fluorine Chemistry, 13(1), 73-77 (1979)
Alkynyl substituted phthalocyanine derivatives as targets for optical limiting
Garcia-Frutos EM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(4), 749-753 (2003)
Novel perfluoroalkyl phthalocyanine metal derivatives: Synthesis and photodynamic activities.
Qiu T, et al.
Dyes and Pigments, 83(1), 127-133 (2009)
Vibrational spectra of halophthalonitriles.
Halls MD, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 54(2), 305-317 (1998)
Canan Uslan et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 24(2), 191-210 (2019-01-24)
Zinc(II) (5), indium(III) (6), and lutetium(III) (7) phthalocyanines (Pcs) peripherally substituted with poly (ethylene glycol) (PEG) monomethyl ether 2000 (PEGME-2000) blocks were synthesized via Sonogashira coupling reaction with high yields and their photophysical, photochemical and photobiological properties were investigated. We