409944
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
Sinónimos:
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI key
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?