8.01391
Ethyl vinyl ether
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
Sinónimos:
Ethyl vinyl ether, Vinyl ethyl ether
About This Item
presión de vapor
560 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
178 °C
potencia
6120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.3-12.0 % (v/v)
bp
36 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
temperatura de transición
flash point -45 °C
solubilidad
8.3 g/L
densidad
0.75 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
O(CC)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 5°C/ 4°C): 0.769 - 0.773
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-49.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-45 °C