408948
Isodecyl methacrylate
95%
Sinónimos:
Bisomer IDMA
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
contains
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
126 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
InChI key
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?