406449
Tricosafluorododecanoic acid
95%
Sinónimos:
Perfluorododecanoic acid, Perfluorolauric acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
InChI key
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?