Merck
395382
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinónimos:
Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium
About This Item
Fórmula lineal:
VCl3 · 3C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
373.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
application(s)
battery manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1