Merck
288179
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinónimos:
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24Cl3CrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
374.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChI key
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)