395080
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
97%
Sinónimos:
Trimesitylphosphine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
185-188 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
Cc1cc(C)c(P(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33P/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
InChI key
IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.