Merck
392081
Sigma-Aldrich
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphine
Sinónimos:
TTMPP
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3O)3C6H2]3P
Número de CAS:
Peso molecular:
532.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
155-160 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
COc1cc(OC)c(P(c2c(OC)cc(OC)cc2OC)c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c(OC)c1
InChI
1S/C27H33O9P/c1-28-16-10-19(31-4)25(20(11-16)32-5)37(26-21(33-6)12-17(29-2)13-22(26)34-7)27-23(35-8)14-18(30-3)15-24(27)36-9/h10-15H,1-9H3
InChI key
JQKHNBQZGUKYPX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Highly basic arylphosphine.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 482-482 (1984)