39030
N,N-Dimethylethylenediamine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
2-(Dimethylamino)ethylamine, DMEN
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.427
bp
104-106 °C (lit.)
densidad
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To synthesize Schiff base ligands to prepare their zinc alkyl and zinc alkoxide complexes that initiate ring-opening polymerization of lactides.
- As a ligand to prepare copper azido polymers.
- In the synthesis of naphthalimides such as amonafide, an antitumor agent.
- As the receptor in building fluorescent signaling systems to perturb the photoinduced intramolecular electron transfer (PET) process from the nitrogen lone-pair to the fluorophore.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?