112720
N,N-Diethylethylenediamine
≥99%
Sinónimos:
2-Diethylaminoethylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?