388351
Triethyl 2-acetylcitrate
99%
Sinónimos:
Acetyl triethyl citrate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChI key
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?