525073
Triacetin
99%
Sinónimos:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
7.52 (vs air)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
809 °F
lim. expl.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- An additive in the preparation of flax fiber-polylactic acid (PLA) composites due to its compatibility with the polymer and ability to increase the elongation of the plastic.
- A reactant in the transesterification reaction with methanol using various catalysts.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)