27497
Tributyl citrate
≥97.0%
Sinónimos:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Tri-n-butyl citrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.445
densidad
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
Clave InChI
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To incorporate in zein film to enhance its mechanical properties for industrial processing.
- As a plasticizer to improve the ductile properties of poly(lactide) polymers.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?