386545
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.23 psi ( 20 °C)
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
density
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-3-1-5(2-4-6)14-7(9,10)11/h1-4H
InChI key
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?