M10204
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
173 °C/14 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)