384100
Ethyl viologen diperchlorate
98%
Sinónimos:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 2.5%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2ClHO4/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;2*2-1(3,4)5/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Inchi Key
HTNDMKDAPWJPEX-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?