Merck
381926
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) 2,3-naphthalocyanine
Dye content 85 %
Sinónimos:
2,3-Naphthalocyanine cobalt(II) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H24CoN8
Número de CAS:
Peso molecular:
771.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
composition
Dye content, 85%
λmax
731 nm
SMILES string
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Co/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
InChI key
PCLONZCDFMRSKV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)