527629
Poly(copper phthalocyanine)
Dye content 60 %
Sinónimos:
Copper phthalocyanine polymer, Copper polyphthalocyanine, Poly(copper phthalocyanine)
About This Item
Productos recomendados
composición
Dye content, 60%
mp
>350 °C (lit.)
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;
Clave InChI
VVOLVFOSOPJKED-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)