377414
cis-1,3-Dichloropropene
97%
Sinónimos:
(Z )-1,3-Dichloropropene, cis -1,3-Dichloropropylene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
densidad
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Clave InChI
UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?