Merck
374121
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-3-Bromocamphor-10-sulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15BrO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
311.19 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +94°, c = 1 in H2O
mp
117-121 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
sulfonic acid
cadena SMILES
O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,7+,10-;/m1./s1
Clave InChI
RQZLIPHNDCFLPR-OFVIFIGMSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)