369314
Oleyl alcohol
technical grade, 85%
Sinónimos:
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
awg
flash_point_f
338.0 °F - closed cup
flash_point_c
170 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?