366854
1-(trans-4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid crystal (nematic)
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
densidad
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C19H27NS/c1-2-3-4-5-6-16-7-9-17(10-8-16)18-11-13-19(14-12-18)20-15-21/h11-14,16-17H,2-10H2,1H3/t16-,17-
Clave InChI
STLICVZWECVJDT-QAQDUYKDSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.