330817
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid crystal
cadena SMILES
CCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C20H23N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h8-15H,2-7H2,1H3
Clave InChI
ZGOWXOZNUNZPAV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.