360139
5′-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)thymidine
98%
Sinónimos:
DMT-T
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
114-116 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(34)27(40-28)19-39-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1
Clave InChI
UBTJZUKVKGZHAD-UPRLRBBYSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?