359734
Calcium citrate tetrahydrate
99%
Sinónimos:
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3), tetrahydrate, Tricalcium dicitrate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
powder
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC1(CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)C(=O)O[Ca]OC(=O)C2(O)CC(=O)O[Ca]OC(=O)C2
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
InChI key
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?